Learn More
2-fluoro-5-yodobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile |
| CAS | 351003-36-6 |
| Fórmula molecular | C7H3FIN |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3FIN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(I)cc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-5-yodobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.9294 |