Learn More
2-Fluoro-5-yodobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316559 1 g 1 g
11326559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26172.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 351003-36-6 | C7H3FIN | 247.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-36-6
Fórmula molecular C7H3FIN
Peso molecular (g/mol) 247.01
Número MDL MFCD03094225
Clave InChI BIZHQRAAZMDWNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-iodobenzonitirile, 2-fluoro-5-iodo-benzonitrile, 2-fluoro-5-iodobenzonitirle, benzonitrile, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4779, ksc493m3h, 2-fluoro-5-iodobenzonitrile
PubChem CID 2778928
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-yodobenzonitrilo
SMILES FC1=C(C=C(I)C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.01
Porcentaje de pureza 97%