Learn More
Ácido 2-fluoro-5-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376559 1 g 1 g
11386559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26175.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124700-41-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid is one of the precursor molecules were shown to generate ETD reagents via ESI followed by CID. Starting material in the synthesis of 3, 6-disubstituted 2-pyridinecarboxamide(GK activators).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoro-5-yodobenzoico es una de las moléculas precursoras que demostró poder generar reactivos de ETD vía ESI, antes de CID. También es el material de partida que se usa en la síntesis de 2-piridinacarboxamida (activadores GK) 3, 6-disustituda.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124700-41-0
Fórmula molecular C7H4FIO2
Peso molecular (g/mol) 266.01
Número MDL MFCD03094517
Clave InChI QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzoicacid, 2-fluoro-5-iodo-benzoic acid, pubchem1385, acmc-1c24w, ksc174o6d, rarechem al bo 1479, buttpark 122\01-06, 5-iodo-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2778925
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-5-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.01
Porcentaje de pureza 97%