Learn More
2-Fluoro-5-yodobenzaldehído, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10193334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193334 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10193334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399990010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
CAS 146137-76-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 48°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4FIO
Fórmula lineal FC6H3(I)CHO
Número MDL MFCD03093999
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Clave InChI BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-yodobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 250.01
PubChem CID 16217058
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.