Learn More
2-Fluoro-5-yodobenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484707 25 g 25 g
15464707 1 g 1 g
15474707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15484707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32033.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146137-76-0 | C7H4FIO | 250.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146137-76-0
Fórmula molecular C7H4FIO
Peso molecular (g/mol) 250.01
Número MDL MFCD03093999
Clave InChI BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
PubChem CID 16217058
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-yodobenzaldehído
SMILES FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Punto de fusión 42°C to 46°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.01
Porcentaje de pureza ≥97%