Learn More
2-Fluoro-5-hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312889 1 g 1 g
11322889 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27741.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55758-32-2
Fórmula molecular C5H4FNO
Peso molecular (g/mol) 113.091
Número MDL MFCD01075040
Clave InChI HTRLNWYWOKWCLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-hydroxypyridine, 6-fluoro-3-pyridinol, 6-fluoro-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-fluoro, pubchem6321, 6-fluoropyridine-3-ol, 6-fluoro-pyridin-3-ol, acmc-1b21k, 3-hydroxy-6-fluoro-pyridine, ksc490s4n
PubChem CID 2763108
Nombre IUPAC 6-fluoropiridin-3-ol
SMILES C1=CC(=NC=C1O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 95%