Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-fluoro-5-formilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966101 1 g 1 g
11956101 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1112208-82-8 | C13H16BFO3 | 250.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1112208-82-8
Fórmula molecular C13H16BFO3
Peso molecular (g/mol) 250.08
Número MDL MFCD11867877
Clave InChI WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-5-formylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46738018
Nombre IUPAC 4-fluoro-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzaldehído
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 32°C to 37°C
Punto de ebullición 105°C to 113°C (0.1 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.08
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.