Learn More
2-Fluoro-5-formilbenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10684735 5 g 5 g
10490924 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10684735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 218301-22-5 | C8H4FNO | 149.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218301-22-5
Fórmula molecular C8H4FNO
Peso molecular (g/mol) 149.12
Número MDL MFCD01863558
Clave InChI MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-cyanobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-formyl, 2-fluoro-5-formylbenzenecarbonitrile, 2-fluor-5-formylbenzonitrile, 10014 2-fluoro-5-formyl benzonitrile, pubchem2252, acmc-1cfa9, fluoro-5-formylbenzonitrile
PubChem CID 2769582
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-formilbenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Punto de fusión 80°C to 84°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CN)CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.