Learn More
2-fluoro-5-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-bromopyridine |
| CAS | 766-11-0 |
| Fórmula molecular | C5H3BrFN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Bromo-6-fluoropyridine, 5-Bromo-2-fluoropyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9433 |