Learn More
Ácido 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihidroftalazina-1-ilmetil)benzoico, TRC
Código de producto. 17982645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982645 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17982645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF593022250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid
CAS 763114-26-7
Fórmula molecular C16 H11 F N2 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic Acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid, Benzoic acid, 5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic acid (ACI), 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11FN2O3/c17-13-6-5-9(7-12(13)16(21)22)8-14-10-3-1-2-4-11(10)15(20)19-18-14/h1-7H,8H2,(H,19,20)(H,21,22)
SMILES OC(=O)c1cc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)ccc1F
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-[(4-oxo-3H-ftalazina-1-il)ácido benzoico
Peso molecular (g/mol) 298.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0754