Learn More
Ácido 2-fluoro-5-(3-fluoro-4-metilbencilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490926 1 g 1 g
15400936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54230.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449132-35-7
Fórmula molecular C15H14BF2NO3
Peso molecular (g/mol) 305.088
Número MDL MFCD20040159
Clave InChI LZBLIQJRKZLMQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylphenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995702
Nombre IUPAC ácido [2-fluoro-5-[(3-fluoro-4-metilfenil)metilcarbamoil]fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2=CC(=C(C=C2)C)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.09
Porcentaje de pureza 97%