Learn More
Ácido 2-fluoro-5-(2-fluorobencilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15411276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411276 250 mg 250 miligramos
15401276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54510.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449144-70-0
Fórmula molecular C14H12BF2NO3
Peso molecular (g/mol) 291.06
Número MDL MFCD20040208
Clave InChI KQSVTPWXLNYZIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-2-fluorobenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-2-fluorophenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid, 2-fluoro-5-2-fluorobenzylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995846
Nombre IUPAC Ácido [2-fluoro-5-[(2-fluorofenil)metilcarbamoil]fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(2-fluorobenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.06
Porcentaje de pureza 97%