Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465987 5 g 5 g
15455987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33198.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118078-66-3 | Molecular Formula: C6H3F4N | Molecular Weight: 165.091 g/mol
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine acts as a reactant in the preparation of aminopyridines through amination reactions. It is also used as a catalytic ligand for regioselective preparation of tetramethylbiphenyls through aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina actúa como reactivo en la preparación de aminopiridinas mediante reacciones de aminación. También se utiliza como ligando catalítico para la preparación regioselectiva de tetrametilbifenilos mediante el acoplamiento oxidativo aeróbico de xileno catalizado con paladio.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, acetonitrilo y N,N-dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118078-66-3
Fórmula molecular C6H3F4N
Peso molecular (g/mol) 165.091
Número MDL MFCD09879262
Clave InChI DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem23563, acmc-1c7kk, 2-fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 11159514
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 113°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,acetonitrile and N,N-dimethylformamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.09
Porcentaje de pureza 97%