Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456020 1 g 1 g
11466020 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26573.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizado en el campo de las nanopartículas. Se usa en el laboratorio como reactivo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209991-64-0
Fórmula molecular C9H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 222.14
Número MDL MFCD00061186
Clave InChI LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
PubChem CID 3863567
Nombre IUPAC ácido 2-[2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.14
Porcentaje de pureza 97%