Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498135 250 mg 250 miligramos
15465367 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32618.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1040681-74-0 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1040681-74-0
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Peso molecular (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD10687403
Clave InChI ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
PubChem CID 28307766
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1
Porcentaje de pureza 97%