Learn More
Cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255114 1 g Frasco de vidrio 1 g
10431294 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 126917-10-0
Fórmula molecular C8H3ClF4O
Peso molecular (g/mol) 226.56
Número MDL MFCD00061155
Clave InChI OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride
PubChem CID 145580
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.5000g/mL
Punto de ebullición 188.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)COCl
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación