Learn More
Cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| Densidad | 1.5 |
| Punto de ebullición | 188°C to 189°C |
| Temperatura de inflamación | 81°C (177°F) |
| Índice de refracción | 1.465 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 4251456 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Sinónimo | 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride |
| Mostrar más |