Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454477 5 g 5 g
11444477 1 g 1 g
11309629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20485.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 146070-34-0 | C8H3F4N | 189.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146070-34-0
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.113
Número MDL MFCD00061279
Clave InChI JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
PubChem CID 518973
Nombre IUPAC 2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densidad 1.358
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 8313354
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza 98%