Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Densidad | 1.358 |
| Punto de ebullición | 178°C to 180°C |
| Temperatura de inflamación | 75°C (167°F) |
| Índice de refracción | 1.446 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3276 |
| Beilstein | 8313354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |