Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10297270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10297270 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10297270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 115029-24-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165°C to 169°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H4F4O2
Fórmula lineal FC6H3(CF3)COH
Número MDL MFCD00010322
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
Clave InChI OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzoico
Peso molecular (g/mol) 208.112
PubChem CID 518003
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystals