Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397496 25 g 25 g
11377496 1 g 1 g
11387496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09571.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115029-24-8
Fórmula molecular C8H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 208.112
Número MDL MFCD00010322
Clave InChI OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 518003
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 25 g
Beilstein 8409774
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza ≥98%