Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492140 1 g 1 g
11402150 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28788.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207.919 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503309-11-3
Fórmula molecular C7H5BF4O2
Peso molecular (g/mol) 207.919
Número MDL MFCD03094995
Clave InChI SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 16414145
Nombre IUPAC ácido [2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.92
Porcentaje de pureza 97%