Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10667960 1 g 1 g
10422760 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89763-93-9 | Molecular Formula: C8H4F4O | Molecular Weight: 192.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89763-93-9
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.11
Número MDL MFCD00061310
Clave InChI KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 522929
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.