Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365189 1 g 1 g
11375189 5 g 5 g
11385189 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18500.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89763-93-9 | C8H4F4O | 192.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89763-93-9
Fórmula molecular C8H4F4O
Peso molecular (g/mol) 192.113
Número MDL MFCD00061310
Clave InChI KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 522929
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.41
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 110° (230°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 1 g
Beilstein 7703632
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%