Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455997 5 g 5 g
15445997 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33203.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1227628-83-2
Fórmula molecular C8H4F4O2
Peso molecular (g/mol) 208.112
Número MDL MFCD16652440
Clave InChI DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 53465593
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 97%