Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(pentafluorotio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477107 5 g 5 g
15467107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34180.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1240257-03-7
Fórmula molecular C7H4F6O2S
Peso molecular (g/mol) 266.157
Número MDL MFCD16652503
Clave InChI MGIDEXWQQLSCGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 2-fluoro-4-pentafluorothio benzoic acid, 2-fluoro-4-pentafluorosulfur benzoic acid
PubChem CID 66523491
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.16
Porcentaje de pureza 97%