Learn More
2-Fluoro-4-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491778 5 g 5 g
11401788 25 g 25 g
11411788 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14464.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1427-07-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
It finds its use in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid and also was used in a study of aquatic toxicity against Poecilia reticulata and Tetrahymena pyriformis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico y también se utilizó en un estudio de toxicidad acuática relativo a Poecilia reticulata y Tetrahymena pyriformis.
Solubilidad
Insoluble en agua. La solubilidad en metanol produce un nivel de turbidez muy débil.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1427-07-2
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00007199
Clave InChI WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
PubChem CID 74025
Nombre IUPAC 2-fluoro-1-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Punto de fusión 32°C to 37°C
Punto de ebullición 56°C to 58°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2250156
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%