Learn More
2-Fluoro-4-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10696782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10696782 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10696782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Nombre de nota 98%
CAS 1427-07-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 65.0°C to 68.0°C (2.0mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6FNO2
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)F
Número MDL MFCD00007199
Cantidad 5g
Beilstein 05, III, 743
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
Clave InChI WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Nombre IUPAC 2-fluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Peso molecular (g/mol) 155.13
PubChem CID 74025
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.