Learn More
2-Fluoro-4-nitrofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404504 5 g 5 g
11494494 1 g 1 g
11414504 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13134.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 403-19-0 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-19-0
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00051970
Clave InChI ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-hydroxynitrobenzene, 2-fluoro-4-nitro-phenol, pubchem4122, 4-nitro-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-nitro phenol, acmc-1cb9t, ksc493s7t
PubChem CID 9825
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrophenol
Punto de fusión 117°C to 121°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1944995
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza ≥98%