Learn More
Alcohol 2-fluoro-4-nitrobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436307 1 g 1 g
15446307 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33494.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660432-43-9
Fórmula molecular C7H6FNO3
Peso molecular (g/mol) 171.13
Número MDL MFCD11110168
Clave InChI XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
PubChem CID 17981733
Nombre IUPAC (2-fluoro-4-nitrofenol)metanol
SMILES OCC1=C(F)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol
Punto de fusión 103°C to 105°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido