Learn More
Ácido2-fluoro-4-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399715 1 g 1 g
11309725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19770.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 403-24-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-24-7
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD00275565
Clave InChI MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 172°C to 175°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2582091
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 98%