Learn More
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703683 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10425532 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10298743 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00808EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 403-24-7
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Clave InChI MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 95%