Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-4-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427776 1 g 1 g
15437776 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62718.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073353-89-5
Fórmula molecular C12H15BFNO4
Peso molecular (g/mol) 267.063
Número MDL MFCD09264075
Clave InChI QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738935
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-4-nitrofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido