Learn More
2-Fluoro-4-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15585256 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585256 100 g 100 g
15565256 5 g 5 g
15575256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15585256 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457601000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 369-35-7
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.11
Clave InChI LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Punto de fusión 122.0°C to 130.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal FC6H3(NO2)NH2
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%