Learn More
2-Fluoro-4-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15565256 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15565256 5 g 5 g
15575256 25 g 25 g
15585256 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15565256 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457600050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 369-35-7
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.11
Clave InChI LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Punto de fusión 122.0°C to 130.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal FC6H3(NO2)NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%