Learn More
2-Fluoro-4-nitroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421338 5 g 5 g
15431338 25 g 25 g
15441338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55174.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 369-35-7 | C6H5FN2O2 | 156.116 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-35-7
Fórmula molecular C6H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 156.116
Número MDL MFCD00034560
Clave InChI LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Punto de fusión 122°C to 130°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 95%