Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(metilsulfonil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 142994-04-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 F3 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-mesylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14F3NO/c13-12(14,15)10-3-1-2-9(8-10)11(17)4-6-16-7-5-11/h1-3,8,16-17H,4-7H2 |
| SMILES | OC1(CCNCC1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(trifluorometil)fenil]piperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 245.241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.103 |