Learn More
2-Fluoro-4-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301347 1 g 1 g
11311347 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01602.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-87-0 | C6H6FN | 111.119 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-87-0
Fórmula molecular C6H6FN
Peso molecular (g/mol) 111.119
Número MDL MFCD00041224
Clave InChI ZBFAXMKJADVOGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-picoline, 2-fluoro-4-methyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl pyridine, pubchem1203, acmc-1aevi, 4-methyl-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-methylpyridine,, ksc494a2j
PubChem CID 2737403
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metilpiridina
SMILES CC1=CC(=NC=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylpyridine
Densidad 1.078
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.4725
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 107086
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.12
Porcentaje de pureza 98%