Learn More
2-Fluoro-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463407 250 mg 250 miligramos
11382139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26138.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-81-3
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD03094332
Clave InChI WJKISRFVKIOBCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1aij3, 2-fluoro-4-methyl-phenol, 3-fluoro-4-hydroxytoluene, phenol,2-fluoro-4-methyl, ksc588o1d
PubChem CID 2778485
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylphenol
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.512
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%