Learn More
Bromuro de 2-fluoro-4-metilbencilo, TRC
Código de producto. 30399185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399185 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30399185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5936201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide
CAS 118745-63-4
Fórmula molecular C8H8BrF
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
SMILES FC1=CC(C)=CC=C1CBr
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-fluoro-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 203.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9793