Learn More
Bromuro de 2-fluoro-4-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481410 1 g 1 g
11491410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de 2-fluoro-4-metilbencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118745-63-4
Fórmula molecular C8H8BrF
Peso molecular (g/mol) 203.05
Número MDL MFCD03094327
Clave InChI SSDOQXRIONFILC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778475
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-fluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC(F)=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Índice de refracción 1.5465
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sinónimo 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%