Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392619 5 g 5 g
11382619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26688.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7697-23-6 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-23-6
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD03092906
Clave InChI ALFWHEYHCZRVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methyl-benzoic acid, 2-fluoro-p-toluic acid, 2-fluoro-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1395, acmc-1bbau, 4-carboxy-3-fluorotoluene, ksc377a4r, rarechem al bo 2237, 2-fluoro-4-methyl benzoic acid
PubChem CID 2736145
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=C(C(O)=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 186°C to 189°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%