Learn More
2-Fluoro-4-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392499 5 g 5 g
11382499 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26626.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 146137-80-6 | C8H7FO | 138.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146137-80-6
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD03094325
Clave InChI MVDRIMBGRZBWPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-p-tolualdehyde, pubchem1451, intermediates-zcf02120, acmc-1c24x, ksc494i0d, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 2778471
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%