Learn More
2-Fluoro-4-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477927 25 g 25 g
11467927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16591.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452-80-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
2-Fluoro-4-methylaniline is used in the preparation of 6-chloro-5-fluoroindole via Leimgruber-Batcho reaction. It is also used in the preparation of an (S)-amino alcohol, 2-amino-3-(2-fluoro-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoro-4-metilanilina se utiliza en la preparación de 6-cloro-5-fluoroindol a través de la reacción de Leimgruber-Batcho. También se utiliza en la preparación de (S)-aminoalcohol, 2-amino-3-(2-fluoro-4-metilfenil)-propan-1-ol.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-80-2
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00040975
Clave InChI ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 67984
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylaniline
Densidad 1.108
Punto de ebullición 70°C to 71°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 2637578
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 99%