Learn More
2-Fluoro-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10776043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10776043 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10776043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320040010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylaniline
Nombre de nota 99%
CAS 452-80-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1080g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 71.0°C (7.0mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H8FN
Fórmula lineal FC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5320 to 1.5340
Número MDL MFCD00040975
Cantidad 1g
Sinónimo 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
Clave InChI ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-methylaniline
Peso molecular (g/mol) 125.15
PubChem CID 67984
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.16
Porcentaje de pureza 99%