Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15214784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15214784 5 g Frasco de vidrio 5 g
15224784 1 g Frasco de vidrio 1 g
15234784 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15214784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 162101-31-7
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD04039323
Clave InChI ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación