Learn More
2-Fluoro-4-metoxifenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433987 250 mg 250 miligramos
15423987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30752.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 749934-29-0 | C9H8FNO | 165.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 749934-29-0
Fórmula molecular C9H8FNO
Peso molecular (g/mol) 165.17
Número MDL MFCD09038467
Clave InChI OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxybenzyl cyanide, 2-fluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-2-fluoranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-9ci
PubChem CID 26343860
Nombre IUPAC 2-(2-fluoro-4-metoxifenil)acetonitrilo
SMILES COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Índice de refracción 1.5131
Cantidad 250 mg
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.17
Porcentaje de pureza 97%