Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metoxicarbonilfenilborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15505176 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15505176 5 g 5 g
15595166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505176 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 603122-84-5
Fórmula molecular C8H8BFO4
Peso molecular (g/mol) 197.96
Número MDL MFCD08436034
Clave InChI BKWRLCIYMAYFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, o-fluoro p-methoxy carbonyl phenyl boronic acid, pubchem17434, acmc-209mj4, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronicacid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenylboronic acid
PubChem CID 24824345
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
Punto de fusión 127.0°C to 129.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.96
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación