Learn More
Ácido 2-fluoro-4-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440266 250 mg 250 miligramos
15430266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52971.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603122-84-5
Fórmula molecular C8H8BFO4
Peso molecular (g/mol) 197.96
Número MDL MFCD08436034
Clave InChI BKWRLCIYMAYFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-fluorophenylboronic acid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, o-fluoro p-methoxy carbonyl phenyl boronic acid, pubchem17434, acmc-209mj4, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl phenylboronicacid, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl-phenylboronic acid
PubChem CID 24824345
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.96
Porcentaje de pureza 98%