Learn More
Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340056 1 g 1 g
11330056 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32118.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 405-09-4 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405-09-4
Fórmula molecular C8H9FO2
Peso molecular (g/mol) 156.16
Número MDL MFCD04116336
Clave InChI AZYGOIQKPGPBTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methoxyphenyl methanol, 2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol, 2-fluoro-p-anisyl alcohol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl anisole, benzenemethanol,2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzyl alcohol, 4-methoxy-6-fluoro, pubchem7733, 2-fluoro-4-methoxybenzylalcohol, rarechem al bd 0456
PubChem CID 593638
Nombre IUPAC (2-fluoro-4-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC(F)=C(CO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.15
Porcentaje de pureza 97%